Learn More
Benzohydrazide, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31107122
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31107122 100 g
31099528 500 g
31102008 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31107122 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD115613100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzohydrazide
CAS 613-94-5
Summenformel C7H8N2O
MDL-Nummer MFCD00007596
Menge 100 g
SMILES O=C(NN)C1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
Reinheit (%) 98%