Learn More
Benzoesäure, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10326840 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10326840 1 kg Kunststoffflasche -
10137603 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
10455365 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
15149193 25 kg Fibertrommel 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10326840 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 149130010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
Benzoesäure, 99 %, C7H6O2, CAS-Nummer 65-85-0, Benzenecarbonsäure, Benzeneformisäure, Benzenemethansäure, Benzoesaeure gk, Benzoesaeure gv, Carboxybenzol, Dracylsäure, Phenylcarbonsäure, Phenylformisäure, Retardex, 2,5 kg, (20 Gew.-% Lösg, in Ethanol) klar, 09,92, 249,0 °C, 100,0
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-85-0
Summenformel C7H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.12
MDL-Nummer MFCD00002398
InChI-Schlüssel WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC-Name Benzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 121.0°C to 123.0°C
Farbe Orange bis Weiß
Siedepunkt 249.0°C
Flammpunkt 121°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5CO2H
Menge 1 kg
Beilstein 09,92
Fieser 01,49; 13,312
Merck Index 15,1093
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,ccl4,carbon disulfide and turpentine
Formelmasse 122.12
Klarheit (20 wt.% soln. in ethanol) clear
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Benzoic acid
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H372-Schädigt die Organe.
Precautionary Statement
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.