Learn More
Benzoesäure, 99 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15149193 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Verpackung:
Fibertrommel
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15149193
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Benzoesäure, 99 %, C7H6O2, CAS-Nummer 65-85-0, Benzenecarbonsäure, Benzeneformisäure, Benzenemethansäure, Benzoesaeure gk, Benzoesaeure gv, Carboxybenzol, Dracylsäure, Phenylcarbonsäure, Phenylformisäure, Retardex, 2,5 kg, (20 Gew.-% Lösg, in Ethanol) klar, 09,92, 249,0 °C, 100,0
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-85-0
Summenformel C7H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 122.12
MDL-Nummer MFCD00002398
InChI-Schlüssel WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenecarboxylic acid, dracylic acid, benzeneformic acid, carboxybenzene, phenylformic acid, benzenemethanoic acid, phenylcarboxylic acid, retardex, benzoesaeure gk, benzoesaeure gv
PubChem CID 243
ChEBI CHEBI:30746
IUPAC-Name Benzoesäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoic acid
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 121.0°C to 123.0°C
Farbe Orange bis Weiß
Siedepunkt 249.0°C
Flammpunkt 121°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Fibertrommel
Strukturformel C6H5CO2H
Menge 25 kg
Beilstein 09,92
Fieser 01,49; 13,312
Merck Index 15,1093
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,benzene,ether,chloroform,,ccl4,carbon disulfide and turpentine
Formelmasse 122.12
Klarheit (20 wt.% soln. in ethanol) clear
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Pulver, Kristalle und/oder Stückchen