Learn More
Benzoesäure, AR-zertifiziert für Analysen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10476860 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10476860 100 g 100 Gramm
10172180 500 g 500 Gramm
10650321 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10476860 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. B/1950/48
Chemikalien Monatliche Promotion
Verwenden Sie den Aktionscode 28093
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzoesäure, zertifizierte AR für Analysen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-85-0
Summenformel C7H6O2
MDL-Nummer 2398
Spezifikation
Schmelzpunkt 121°C
Farbe Weiß
pH 2.5 to 3.5
Siedepunkt 249°C
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Menge 100 g
Formelmasse 122.12g/mol
Physikalische Form Fest
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.