Learn More
Benzoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16419036
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16419036 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16419036 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN0216
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Benzoic acid is an aromatic alcohol existing naturally in many plants and is a common additive to food, drinks, cosmetics and other products. It acts as preservatives through inhibiting both bacteria and fungi.
Benzoic acid is an aromatic alcohol existing naturally in many plants and is a common additive to food, drinks, cosmetics and other products. It acts as preservatives through inhibiting both bacteria and fungi.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoic acid
Physikalische Form Solid
CAS 65-85-0
Farbe White
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C7H6O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (818.87 mM) ∣H2O : 7.14 mg/mL (58.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 122.12
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research