Learn More
Benzoe-Anhydrid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10297493 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10297493 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10697432 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10204660 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
11994971 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10297493 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 105501000
ChemsChrom Mega Deals
Verwenden Sie den Aktionscode 27993
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 93-97-0 | C14H10O3 | 226.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 93-97-0
Summenformel C14H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 226.23
MDL-Nummer MFCD00003073
InChI-Schlüssel CHIHQLCVLOXUJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic anhydride, benzoic acid, anhydride, benzoyl anhydride, benzoylbenzoate, benzoic acid anhydride, benzoic acid, 1,1'-anhydride, phenyl anhydride, benzoesaeureanhydrid, unii-9k7x34fov2, phenylcarbonyl benzoate
PubChem CID 7167
ChEBI CHEBI:38815
IUPAC-Name Benzoylbenzoat
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoic anhydride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 38.0°C to 44.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.1900g/mL
Siedepunkt 360.0°C
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (C6H5CO)2O
Menge 100 g
Beilstein 09,164
Fieser 01,49; 05,23
Merck Index 15,1094
Relative Dichte 1.19
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0,01g/L. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,acetone,benzene,,ethyl acetate,toluene,xylene,ether,glacial,acetic acid,acetic anhydride,moderately soluble in petroleum ether
Formelmasse 226.23
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzoic anhydride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.