Learn More
Benzophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Benzophenone is widely employed as a photo initiator in UV-curing applications such as inks, imaging and clear coatings in the printing industry. It acts as a UV blocker to prevent photo-degradation of the packaging polymers or its contents. It protects some products such as perfumes and soaps from ultraviolet light. It serves to manufacturers to package the product in clear glass or plastic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Benzophenon ist in der Druckindustrie weit verbreitet als Photoinitiator für UV-härtende Anwendungen wie Tinten, Farbgebung und Klarlacke. Es dient als UV-Blocker, um eine Photodegradation der Verpackungspolymere oder ihres Inhalts zu verhindern. Es schützt einige Produkte wie Parfüme und Seifen vor UV-Licht. Hersteller können damit ihr Produkt in Klarglas oder Kunststoff verpacken.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol und Diethylether. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Benzophenone |
| Schmelzpunkt | 47°C to 50°C |
| Dichte | 1.111 |
| Siedepunkt | 305°C |
| Flammpunkt | 138°C (280°F) |
| Prozentgehaltsbereich | 99% |
| Geruch | Pleasant |
| Menge | 5000 g |
| UN-Nummer | UN3077 |
| Beilstein | 1238185 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.