Learn More
Benzophenonhydrazon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10055673 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10055673
Marke: Thermo Scientific Acros 105575000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 5350-57-2 | C13H12N2 | 196.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5350-57-2
Summenformel C13H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 196.25
MDL-Nummer MFCD00007624
InChI-Schlüssel QYCSNMDOZNUZIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzophenone hydrazone, diphenylmethylene hydrazine, benzophenonehydrazone, methanone, diphenyl-, hydrazone, diphenylmethanone hydrazone, benzophenone, hydrazone, diphenylmethylidene hydrazine, diphenyl ketone hydrazone, benzophenone hydrozone, nsc 43
PubChem CID 79304
IUPAC-Name Benzhydrylidenhydrazin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=NN)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzophenone hydrazone
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 95°C to 99°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 225°C to 230°C (55.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5)2C=NNH2
Menge 500 g
Beilstein 07, 417
Fieser 13,242
Formelmasse 196.25
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristalline Nadeln oder kristallines Pulver