Learn More
Benzophenonimin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15463867
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15463867 25 g 25 Gramm
15453867 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15463867 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30110.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1013-88-3 | C13H11N | 181.238 g/mol
Useful in the preparation of nitrile ylide dimers.Benzophenone imine as ammonia surrogate. As intermediate material for synthesis of organic chemicals. Catalytic enantioselective alkylation of the benzophenone imine of glycine t-butyl ester using phosphazene (Schwesinger) bases and chiral quaternary ammonium salts yields either enantiomer of amino acid derivatives in excellent yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Nützlich bei der Herstellung von Nitril-Ylid-Dimeren. Benzophenon-Imin als Ammoniak-Ersatz. Als Zwischenmaterial für die Synthese organischer Chemikalien. Die katalytische enantioselektive Alkylierung des Benzophenonimins des Glycin-t-Butylesters unter Verwendung von Phosphzen(Schwesinger)-Basen und chiralen quaternären Ammoniumsalzen liefert ein Enantiomer von Aminosäure-Derivaten mit ausgezeichneter Ausbeute.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1013-88-3
Summenformel C13H11N
Molekulargewicht (g/mol) 181.238
MDL-Nummer MFCD00001760
InChI-Schlüssel SXZIXHOMFPUIRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzophenone imine, benzophenoneimine, benzhydrylideneamine, 1,1-diphenylmethanimine, unii-ejj21na7vi, benzhydrylimine, benzophenonimine, diphenylmethanimineimine, 1,1-diphenylmethylimine, benzenemethanimine, .alpha.-phenyl
PubChem CID 136809
IUPAC-Name Diphenylmethanimin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=N)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzophenone imine
Dichte 1.08
Siedepunkt 151°C to 153°C (10 mmHg)
Brechungsindex 1.618
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 181.23
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzophenone imine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-phenyl-Benzenemethanimine