Learn More
Benzophenon, TRC
Artikelnummer. 30004708
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004708 10 g 10 Gramm
17995055 1 g 1 Gramm
17932565 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30004708 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB20498010G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-61-9
Summenformel C13 H10 O
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
Synonym Benzophenone (7CI,8CI), Diphenylmethanone, Adjutan 6016, BLS 531, BP, Benzene, benzoyl-, Benzoylbenzene, Darocur BP, Diphenyl ketone, Irgacure BP, JRCure 1020, Kayacure BP, Kayacure BP 100, Lowlite 24, NSC 8077, Phenyl ketone, Runtecure 1020, Speedcure BP, Winure BP, α-Oxodiphenylmethane, α-Oxoditane
IUPAC-Name Diphenylmethanon
SMILES O=C(c1ccccc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzophenone
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Formelmasse 182.0732
Reinheit (%) >95%