Learn More
Benzopyren, TRC
Artikelnummer. 30136364
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136364 1 g 1 Gramm
18022230 250 mg 250 Milligramm
18020050 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30136364 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2058001G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-32-8
Summenformel C20 H12
Molekulargewicht (g/mol) 252.31
Synonym Benzo[a]pyrene, 3,4-Benz[a]pyrene, 3,4-Benzopyrene, 3,4-Benzpyrene, 3,4-Benzpyrene (carcinogen), 4,5-Benzpyrene, 6,7-Benzopyrene, BaP, Benz[a]pyrene, Benzo[d,e,f]chrysene, Benzopyrene, NSC 21914
IUPAC-Name benzo[a]pyren
SMILES c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzo[a]pyrene
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H
Formelmasse 252.0939
Reinheit (%) >95%