Learn More
Benzotropine methanesulfonate, Thermo Scientific™
Muscarinic receptor antagonist
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar J61954.03
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15464429
  • 22.80 € / 1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in water (81 mg/ml at 25°C), DMSO (50 mg/ml at 25°C), ethanol (81 mg/ml at 25°C), and ether (very slightly).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agents. Store at 4°C.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation