Learn More
Benzotropine methanesulfonate, Thermo Scientific™
Muscarinic receptor antagonist
20.40 € - 22.80 €
Chemische Identifikatoren
CAS 132-17-2
Summenformel C22H29NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 403.54
MDL-Nummer MFCD00074784
InChI-Schlüssel CPFJLLXFNPCTDW-STYNFMPRSA-N
Synonym benztropine mesylate, cogentin, benztropine mesilate, benztropine methanesulfonate, unii-wmj8tl7510, benztropine methylsulfonate, benzatropine mesilate, benzatropine mesylate, benzotropine mesylate, cobrentin methanesulfonate
PubChem CID 3246155
IUPAC-Name (1R,5R)-3-(diphenylmethoxy)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane; methanesulfonic acid
SMILES CS(O)(=O)=O.CN1[C@@H]2CC[C@@H]1CC(C2)OC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15484429
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61954.MC
100mg
20.40 €
100 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15464429
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61954.03
22.80 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Solubility
Soluble in water (81 mg/ml at 25°C), DMSO (50 mg/ml at 25°C), ethanol (81 mg/ml at 25°C), and ether (very slightly).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agents. Store at 4°C.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
132-17-2
403.54
CPFJLLXFNPCTDW-STYNFMPRSA-N
3246155
CS(O)(=O)=O.CN1[C@@H]2CC[C@@H]1CC(C2)OC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
C22H29NO4S
MFCD00074784
benztropine mesylate, cogentin, benztropine mesilate, benztropine methanesulfonate, unii-wmj8tl7510, benztropine methylsulfonate, benzatropine mesilate, benzatropine mesylate, benzotropine mesylate, cobrentin methanesulfonate
(1R,5R)-3-(diphenylmethoxy)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane; methanesulfonic acid
Spezifikation
Benzotropine methanesulfonate
C22H29NO4S
UN2811
benztropine mesylate, cogentin, benztropine mesilate, benztropine methanesulfonate, unii-wmj8tl7510, benztropine methylsulfonate, benzatropine mesilate, benzatropine mesylate, benzotropine mesylate, cobrentin methanesulfonate
CPFJLLXFNPCTDW-STYNFMPRSA-N
(1R,5R)-3-(diphenylmethoxy)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane; methanesulfonic acid
3246155
132-17-2
MFCD00074784
14,1121
Soluble in water (81mg/ml at 25°C),DMSO (50mg/ml at 25°C),ethanol (81mg/ml at 25°C),and ether (very slightly).
CS(O)(=O)=O.CN1[C@@H]2CC[C@@H]1CC(C2)OC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
403.54
403.54
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H311-H331
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P310-P312-P330-P361-P363-P501c
H301+H311-H330
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-048-8
missing translation for 'rtecsNumber' : YM3150000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures