missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benztropin-Mesylat, MP Biomedicals™

Artikelnummer. p-4679575 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11462982 25 mg -
11472982 100 mg 100 Milligramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11462982

Marke: MP Biomedicals 0215362625

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 132-17-2
Summenformel C22H29NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 403.54
MDL-Nummer MFCD00074784
InChI-Schlüssel CPFJLLXFNPCTDW-STYNFMPRSA-N
Synonym benztropine mesylate, cogentin, benztropine mesilate, benztropine methanesulfonate, unii-wmj8tl7510, benztropine methylsulfonate, benzatropine mesilate, benzatropine mesylate, benzotropine mesylate, cobrentin methanesulfonate
PubChem CID 3246155
SMILES CS(O)(=O)=O.CN1[C@@H]2CC[C@@H]1CC(C2)OC(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Benztropine Mesylate
Menge 25 mg
IUPAC-Name (1R,5R)-3-(diphenylmethoxy)-8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]octane; methanesulfonic acid
Formelmasse 403.5
Physikalische Form Fest
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.