missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzyl 2-chloroacetate, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31087768
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31087768 500 g
31076470 5 g
31082576 25 g
31087382 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31087768 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD116128500g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Benzyl 2-chloroacetate
CAS 140-18-1
Summenformel C9H9ClO2
MDL-Nummer MFCD00157062
Menge 500 g
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)CCl
Molekulargewicht (g/mol) 184.62
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.