missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, 98%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31326499
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31326499 100 g
31322952 5 g
31323230 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31326499 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD116148100g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Benzyl 2-hydroxy-2-phenylacetate
CAS 890-98-2
Summenformel C15H14O3
MDL-Nummer MFCD00021856
Menge 100 g
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)C(O)C2=CC=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 242.27
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.