Learn More
Benzyl-3-Hydroxyphenylacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450548
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11450548 5 g 5 Gramm
11440548 1 g 1 Gramm
11460548 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450548 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24679.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 295320-25-1 | C15H14O3 | 242.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 295320-25-1
Summenformel Gehäuse C15H14O3
Molekulargewicht (g/mol) 242.27
MDL-Nummer MFCD04039768
InChI-Schlüssel ALFOBMRIXXPJLQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl 3-hydroxyphenylacetate, benzyl 2-3-hydroxyphenyl acetate, acmc-20alpo, benzyl-3-hydroxyphenylacetate, 3-hydroxyphenylacetic acid benzyl ester, phenylmethyl 2-3-hydroxyphenyl acetate, 3-hydroxy-phenyl-acetic acid benzyl ester
PubChem CID 7016416
IUPAC-Name benzyl-2-(3-hydroxyphenyl)acetat
SMILES OC1=CC=CC(CC(=O)OCC2=CC=CC=C2)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl 3-hydroxyphenylacetate
Schmelzpunkt 79°bis 81 °C
Menge 5 g
Formelmasse 242.27
Reinheit (%) 98%