Learn More
Benzyl-4-Hydroxybenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449263
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449263 10 g 10 Gramm
11459263 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449263 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11735.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 94-18-8 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 94-18-8
Summenformel C14H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 228.25
MDL-Nummer MFCD00016471
InChI-Schlüssel MOZDKDIOPSPTBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzylparaben, benzyl p-hydroxybenzoate, nipabenzyl, parosept, benzyl paraben, benzyl parasept, benzyl tegosept, solbrol z, benzyl-parasept, p-hydroxybenzoic acid benzyl ester
PubChem CID 7180
ChEBI CHEBI:34571
IUPAC-Name benzyl 4-hydroxybenzoate
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl 4-hydroxybenzoate
Schmelzpunkt 110°C to 114°C
Menge 10 g
Beilstein 2115995
Formelmasse 228.25
Reinheit (%) 99%