Learn More
Benzyl-4-Hydroxybenzoat (Benzylparaben), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzyl 4-Hydroxybenzoate (Benzyl Paraben) |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C14H12O3/c15-13-8-6-12(7-9-13)14(16)17-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,15H,10H2 |
| Formelmasse | 228.0786 |
| Reinheit (%) | >95% |