Learn More
Benzylalkohol, ExtraPure, SLR, erfüllt die analytische Spezifikation des Eur. Arzneibuchs, BP, USP, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
| Schmelzpunkt | -15°C |
| Farbe | Gelb |
| Siedepunkt | 205°C |
| Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
| Menge | 500 mL |
| Dampfdichte | 3.72 |
| Formelmasse | 108.14g/mol |
| Dampfdruck | 0.13mbar at 20°C |
| Physikalische Form | Flüssig |