Learn More
Benzylalkohol, für ACS-Analysen, Reagenzqualität, 99%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11436281 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11436281 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11436281 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219388280
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl alcohol
Namenshinweis Für die ACS-Analyse
CAS 100-51-6
Farbe Farblos
Dichte 1,0442 g/cm3 bei 22,5 °C
Prozentgehaltsbereich 0.99
Summenformel C7H8O
MDL-Nummer MFCD00004599,MFCD03792087
Menge 100 mL
Synonym benzyl alcohol, benzenemethanol, phenylcarbinol, benzoyl alcohol, hydroxytoluene, benzenecarbinol, phenylmethyl alcohol, alpha-toluenol, hydroxymethyl benzene, benzylalcohol
InChI-Schlüssel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Phenylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
PubChem CID 244
ChEBI CHEBI:17987
Formelmasse 108.13
Güte Reagenz
Physikalische Form Flüssigkeit