Learn More
Benzylalkohol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11446281 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11446281 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11446281 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219388290
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Benzylalkohol, ACS-Reagenzqualität, klare Flüssigkeit
  • Es kann zur Benzylierung von Toluol verwendet werden.
  • Benzylalkohol (BnOH) ist ein monoaromatischer primärer Alkohol, der häufig als Lösungsmittel und Zwischenprodukt in Kosmetikformulierungen, der pharmazeutischen Industrie sowie der Aromen- und Duftstoffindustrie verwendet wird.
  • Es weist bakteriostatische Eigenschaften auf.
  • Das kommerzielle Syntheseverfahren besteht in der alkalischen Hydrolyse von Benzylchlorid.
  • Konformationsstudien mittels Ab-initio-Berechnungen zeigen eine gauche-cis-Konformation um die alkoholische Gruppe.
Spezifikation
CAS 100-51-6
Schmelzpunkt °C bis 15,3 °C (Literatur)
Farbe ≤20 (APHA)
Dichte 1,0442 g/cm³ bei 22,5 °C (Lit.)
Siedepunkt 205,4 °C (bei 1013 hPa (Literatur))
Flammpunkt 204,8 °F/96 °C (Lit.)
Hinweise zum Prozentgehalt 0.999
Summenformel C7H8O
Brechungsindex 0,03 hPa bei 20 °C; 13,3 mmHg (100 °C), 3,75 mmHg (77 °C) (Lit.)
MDL-Nummer MFCD00004599,MFCD03792087
Menge 500 mL
Beilstein 878307
Synonym Benzene Carbinol, Benzenemethanol, Benzoyl Alcohol, Hydroxytoluene
InChI-Schlüssel WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Phenylmethanol
Molekulargewicht (g/mol) 108.14
Dampfdichte 3,7 (vs. Luft) (Lit.)
Dampfdruck 0,03 hPa bei 20 °C; 13,3 mmHg (100 °C), 3,75 mmHg (77 °C) (Lit.)
Güte ACS-Reagenz
Physikalische Form Flüssigkeit