Learn More
Benzyl benzoate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16438526
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16438526 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16438526 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB0935
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Benzyl benzoate (Benzoic acid benzyl ester) is a fragrance ingredient in cosmetic products. Benzyl benzoate can be used for the research of Scabies and Demodex-associated inflammatory skin conditions.
Benzyl benzoate (Benzoic acid benzyl ester) is a fragrance ingredient in cosmetic products. Benzyl benzoate can be used for the research of Scabies and Demodex-associated inflammatory skin conditions.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl benzoate
Physikalische Form Liquid
CAS 120-51-4
Farbe Colorless
Menge 100 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C14H12O2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Benzoic acid benzyl ester
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 50 mg/mL (235.58 mM)
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)C2=CC=CC=C2
Molekulargewicht (g/mol) 212.24
Formelmasse 212.24
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research