Learn More
Benzylbromid, TRC
Artikelnummer. 17980935
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17980935 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17980935 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB23365025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl Bromide
CAS 100-39-0
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C7 H7 Br
Menge 25 g
Synonym Benzene, (bromomethyl)-, Toluene, α-bromo- (8CI), (Bromomethyl)benzene, (Bromophenyl)methane, 1-(Bromomethyl)benzene, Benzyl bromide, NSC 8041, Phenylmethyl bromide, α-Bromotoluene, ω-Bromotoluene, alpha-Bromotoluene, (Bromomethyl)benzene, (Bromophenyl)methane, 1-(Bromomethyl)benzene, Benzyl Bromide, NSC 8041, Phenylmethyl Bromide, α-Bromotoluene, ω-Bromotoluene, (Bromomethyl)-benzene, BnBr
InChI-Formel InChI=1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES BrCc1ccccc1
IUPAC-Name brommethylbenzol
Molekulargewicht (g/mol) 171.03
Formelmasse 169.9731
Reinheit (%) >95%