Learn More
Benzyl carbamate, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Benzyl carbamate |
| CAS | 621-84-1 |
| Summenformel | C8H9NO2 |
| MDL-Nummer | MFCD00007965 |
| Menge | 100 g |
| SMILES | NC(OCC1=CC=CC=C1)=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.16 |
| Reinheit (%) | 98% |