Learn More
Benzylcarbamat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10664942 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10664942 100 g Glasflasche 100 Gramm
10172320 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10664942 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 105891000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 621-84-1 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 621-84-1
Summenformel C8H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 151.17
MDL-Nummer MFCD00007965
InChI-Schlüssel PUJDIJCNWFYVJX-UHFFFAOYSA-N
Synonym carbamic acid benzyl ester, carbamic acid, phenylmethyl ester, o-benzyl carbamate, ccris 5070, phenylmethyl aminooate, carbamic acid, benzyl ester, benzyl-carbamate, benzyloxycarbonylamine, cbznh2, pubchem12421
PubChem CID 12136
IUPAC-Name Benzylcarbamat
SMILES NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl carbamate
Schmelzpunkt 86.0°C to 89.0°C
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCO2CH2C6H5
Beilstein 06, 437
Fieser 13,79
Menge 100 g
Formelmasse 151.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver oder Flocken