Learn More
Benzylcarbamat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzyl carbamate |
| Schmelzpunkt | 85°C to 89°C |
| Beilstein | 1865635 |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 151.17 |
| Reinheit (%) | 99% |