Learn More
Benzylether 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10285050 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10285050 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
10113630 1 L Glasflasche 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10285050 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 148400025
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 103-50-4 | C14H14O | 198.26 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-50-4
Summenformel C14H14O
Molekulargewicht (g/mol) 198.26
MDL-Nummer MFCD00004780
InChI-Schlüssel MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibenzyl ether, benzyl ether, benzyl oxide, dibenzylether, oxybis methylene dibenzene, plastikator ba, ba plasticizer, benzylether, ether, dibenzyl, plasticator ba
PubChem CID 7657
ChEBI CHEBI:87411
IUPAC-Name Phenylmethoxymethylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl ether
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 1.5°C to 3.5°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.0400g/mL
Siedepunkt 298.0°C
Flammpunkt 135°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C6H5CH2)2O
Brechungsindex 1.5610 to 1.5630
Menge 2.5 L
Beilstein 06, 434
Merck Index 15, 1135
Relative Dichte 1.04
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone and chloroform
Formelmasse 198.26
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl ether
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.