Learn More
Benzyl methacrylate, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30939341
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
1 kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30939341 1 kg
30934194 100 g
30933006 25 g
30930275 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30939341 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD1161741000g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
(Stabilized with 50 ppm MEHQ)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl methacrylate
CAS 2495-37-6
Summenformel C11H12O2
MDL-Nummer MFCD00053684
Menge 1 kg
SMILES CC(C(OCC1=CC=CC=C1)=O)=C
Molekulargewicht (g/mol) 176.21
Reinheit (%) 98%