Learn More
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride |
| CAS | 18807-71-1 |
| Summenformel | C10H15ClN2O2 |
| MDL-Nummer | MFCD00270150 |
| Menge | 25 g |
| SMILES | O=C(OCC1=CC=CC=C1)NCCN.[H]Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 230.69 |
| Reinheit (%) | 97% |