Learn More
Benzylamin, 98+ %, (säuerlich), Fisher Chemical
Artikelnummer. 10427250 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10427250 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10427250 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. B/2600/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
CAS 100-46-9
Schmelzpunkt -30°C
pH 11.6
Siedepunkt 182°C
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Summenformel C7H9N
MDL-Nummer 8106
Menge 100 mL
Dampfdichte 3.7
Formelmasse 107.15g/mol
Dampfdruck 0.6mbar at 20°C
Physikalische Form Flüssig