Learn More
Alfa Aesar™ Benzylamin Hydrochlorid, 99 %
Artikelnummer. 11386786
Change view
Click to view available options
Menge:
100g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11386786 100g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11386786 Lieferant Alfa Aesar™ Lieferanten-Nr. L04102.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzylamine hydrochloride
CAS 3287-99-8
Summenformel C7H10ClN
MDL-Nummer MFCD00012852
Menge 100g
Beilstein 3594394
Merck Index 14,1125
Synonym benzylamine hydrochloride, phenylmethanamine hydrochloride, benzenemethanamine, hydrochloride, benzylammonium chloride, benzylamine, hydrochloride, usaf el-82, benzenemethanamine, hydrochloride 1:1, benzylamine hcl, benzylaminehydrochloride, benzyl amine hcl salt
InChI-Schlüssel XKXHCNPAFAXVRZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN.Cl
IUPAC-Name Phenylmethanamine;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 143.614
PubChem CID 2724127
Formelmasse 143.62
Reinheit (%) 99%