Learn More
Benzyldimethylsilane, 96%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Benzyldimethylsilane |
| CAS | 1631-70-5 |
| Summenformel | C9H14Si |
| MDL-Nummer | MFCD00039792 |
| Menge | 5 g |
| SMILES | C[SiH](CC1=CC=CC=C1)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 150.29 |
| Reinheit (%) | 96% |