Learn More
Benzyldimethyltetradecylammoniumchloriddihydrat, TRC
Artikelnummer. 30012808
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012808 100 mg 100 Milligramm
30005618 50 mg 50 Milligramm
30005283 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012808 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB535485100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 147228-81-7
Summenformel C23 H42 N . Cl . 2 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 404.07
Synonym N,N-Dimethyl-N-tetradecylbenzenemethanaminium Chloride Hydrate (1:1:2)
IUPAC-Name Benzyldimethyl-Tetradecylazanium; Chlorid; Dihydrat
SMILES O.O.[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyldimethyltetradecylammonium Chloride Dihydrate
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H42N.ClH.2H2O/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;;;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H;2*1H2/q+1;;;/p-1
Formelmasse 403.322