Learn More
Benzylidenaceton, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460004
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11460004 250 g 250 Gramm
11450004 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460004 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13537.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 122-57-6 | C10H10O | 146.19 g/mol
Benzylideneacetone is used chiefly as a scent in the manufacture of perfume, drugs & electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzylideneaceton wird hauptsächlich als Geruchsstoff bei der Herstellung von Parfüm, Pharmazeutika & und in der Galvanik verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Chloroform, Diethylether.
Hinweise
Lichtempfindlich. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-57-6
Summenformel C10H10O
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
MDL-Nummer MFCD00008779
InChI-Schlüssel BWHOZHOGCMHOBV-BQYQJAHWSA-N
Synonym benzalacetone, benzylideneacetone, methyl styryl ketone, 4-phenylbut-3-en-2-one, acetocinnamone, 4-phenyl-3-buten-2-one, e-4-phenylbut-3-en-2-one, benzylidene acetone, trans-benzalacetone, benzalaceton
PubChem CID 637759
ChEBI CHEBI:78399
SMILES CC(=O)\C=C\C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzylideneacetone
Schmelzpunkt 38°C to 42°C
Dichte 1.038
Siedepunkt 261°C
Flammpunkt 116°C (241°F)
Geruch Characteristic
Menge 250 g
Beilstein 742046
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,1137
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,chloroform,diethyl ether.
IUPAC-Name (E)-4-phenylbut-3-en-2-on
Formelmasse 146.19
Reinheit (%) ≥98%