Learn More
Benzyloxyessigsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es ist eine Verbindung für die Proteomikforschung. Es kann für folgende Synthese verwendet werden: Gemischtes benzyloxyessigivalisches Anhydrid, chirale Glykolate, 1,2:4,5-di-O-Isopropylidene-β-D-Fruktopyranos-3-yl-Benzyloxyacetat, über Esterific
Es ist eine Verbindung für die Proteomikforschung. Es kann für folgende Synthese verwendet werden: Gemischtes benzyloxyessigivalisches Anhydrid, chirale Glykolate, 1,2:4,5-di-O-Isopropylidene-β-D-Fruktopyranos-3-yl-Benzyloxyacetat, über Esterific
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzyloxyacetic acid |
CAS | 30379-55-6 |
Dichte | 1.162 |
Siedepunkt | 137°C to 139°C |
Flammpunkt | 113°C (235°F) |
Summenformel | C9H10O3 |
Strukturformel | C6H5CH2OCH2COOH |
Brechungsindex | 1.526 |
MDL-Nummer | MFCD00274211 |
Menge | 5 g |