Learn More
Benzyltriethylammoniumchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10399133 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10399133 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
10418730 100 g Glasflasche 100 Gramm
10246120 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10399133 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 164020025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 56-37-1 | C13H22ClN | 227.78 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Phasentransferkatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 56-37-1
Summenformel C13H22ClN
Molekulargewicht (g/mol) 227.78
MDL-Nummer MFCD00011824
InChI-Schlüssel HTZCNXWZYVXIMZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltriethylammonium chloride, tebac, benzyl triethylammonium chloride, benzyl triethyl ammonium chloride, benzyltriethylammoniumchloride, triethylbenzylammonium chloride, bteac, teba, benzyltriethylazanium chloride, n-benzyl-n,n-diethylethanaminium chloride
PubChem CID 66133
IUPAC-Name Benzyl(trimethyl)azanium;chlorid
SMILES [Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltriethylammonium chloride
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 185.0°C
Farbe Weiß bis Beige
Flammpunkt >275°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5CH2N(C2H5)3Cl
Menge 2.5 kg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 700g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in methanol,ethanol,isopropanol,dmf,soluble in acetone,ch2cl2
Formelmasse 227.78
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyltriethylammonium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.