Learn More
Benzyltriethylammoniumchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Benzyltriethylammonium chloride is used as a catalyst in the preparation of 2-phenylbutyronitrile from phenyl acetonitrile. It is involved in the Knoevenagel condensation of carbonyl compounds with active methylene compounds to give olefinic products. It acts as a phase transfer catalyst used in the alkylation reaction. It reacts with 1H-Pyridine-2-thione to get 2-Benzylsulfanyl-pyridine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Benzyltriethylammoniumchlorid wird als Katalysator bei der Herstellung von 2-Phenylbutyronitril aus Phenylacetonitril verwendet. Es ist an der Knoevenagel-Kondensation von Carbonylverbindungen mit aktiven Methylenverbindungen beteiligt, um olfinische Produkte zu erhalten. Es fungiert als Phasentransferkatalysator, der bei der Alkylierungsreaktion verwendet wird. Es reagiert mit 1H-Pyridin-2-Thion, um 2-Benzylsulfanylpyridin zu erhalten.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Alkohol und Wasser. Unlöslich im Äther.
Hinweise
Kühl lagern. Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Benzyltriethylammonium chloride |
| Schmelzpunkt | ∼190°C (decomposition) |
| Menge | 500 g |
| Beilstein | 3574984 |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in acetone,alcohol and water. Insoluble in ether. |
| Formelmasse | 227.78 |
| Reinheit (%) | 99% |