Learn More
Benzyltrimethylammonium-Dichloriodat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11449947 25 g 25 Gramm
11439947 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11449947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22892.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00 €
    149.65 € / 25 Gramm
    Sparen 16.35 €
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 114971-52-7 | C10H16Cl2IN | 348.049 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114971-52-7
Summenformel C10H16Cl2IN
Molekulargewicht (g/mol) 348.049
MDL-Nummer MFCD00075259
InChI-Schlüssel PPDJNZTUDFPAHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyltrimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylammonium dichloroiodide, btma-icl2, benzyl trimethylammonium dichloroiodate, benzyltrimethylazanium; dichloroiodanuide, pubchem21920, benzyltrimethylammoniumdichloroiodate
PubChem CID 2724680
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.Cl[I-]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltrimethylammonium dichloroiodate
Schmelzpunkt ∼125°C
Strukturformel C6H5CH2(CH3)3NICl2
Menge 25 g
Beilstein 4611949
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Formelmasse 348.06
Reinheit (%) 95%