Learn More
Benzyltrimethylammoniumhydroxid, 40 % w/w wäss. Lös., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15487455
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15487455 100 mL 100 Milliliter
15497455 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487455 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 047189.AE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68.95 €
    56.65 € / 100 Milliliter
    Sparen 12.30 €
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 100-85-6 | C10H17NO | 167.252 g/mol
Benzyltrimethylammonium hydroxide is used as a phase-transfer catalyst. It is also used in aldol condensation reactions and base-catalyzed dehydration reactions. Further, it serves as a strong organic base and used in Horner-Wadsworth-Emmons olefination reactions. In addition, it is an active component in the formulation, which is used in silicon wafer cleaning applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-85-6
Summenformel C10H17NO
Molekulargewicht (g/mol) 167.252
MDL-Nummer MFCD00008281
InChI-Schlüssel NDKBVBUGCNGSJJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltrimethylammonium hydroxide, triton b, n,n,n-trimethyl-1-phenylmethanaminium hydroxide, trimethylbenzylammonium hydroxide, benzyl trimethylammonium hydroxide, benzyl trimethyl ammonium hydroxide, trimethyl benzylammonium hydroxide, sumquat 2311, benzyltrimetylammonium hydroxide, n,n,n-trimethylbenzenemethanaminium hydroxide
PubChem CID 66854
IUPAC-Name Benzyl(trimethyl)azanium;Hydroxid
SMILES C[N+](C)(C)CC1=CC=CC=C1.[OH-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltrimethylammonium hydroxide
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.059 g/mL
Geruch Amine-like
Strukturformel C6H5CH2N(CH3)3OH
Brechungsindex 1.43
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3267
Beilstein 3917256
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohols,hydrocarbons,aromatic hydrocarbons and halogenated solvents.
Formelmasse 167.25
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 40% w/w aq. soln.
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyltrimethylammonium hydroxide, 40% w/w aqueous solution
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyltrimethylammonium hydroxide