Learn More
Benzyltriphenylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470408
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470408 50 g 50 Gramm
11460408 10 g -
11480408 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11470408 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24567.18
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1449-46-3 | C25H22BrP | 433.33 g/mol
Benzyltriphenylphosphonium bromide is used as a reactant for stereoselective azidolysis of vinyl epoxides, enantioselective aziridination and Friedel-Crafts cyclization for asymmetric synthesis of dihydrexidine, biomimetic iron(III) mediated oxidative dimerization for synthesis of benzoquinone parvistemin A, enantioselective synthesis of syn-diarylheptanoids from D-glucose, preparation of β-amyloid plaque ligands and decarboxylative cyclopropanation. It react with 4-methyl-oxetan-2-one to produce 4-hydroxy-1-phenyl-1-(triphenyl-l5-phosphanylidene)-pentan-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzyltriphenylphosphoniumbromid wird als Reaktionsmittel für die stereoselektive Azidolyse von Vinylepoxiden, die enantioselektive Azirinidierung und Friedel-Crafts-Acylierung, für die asymmetrische Synthese von Dihydrexidin, die biometrische Eisen(III)-vermittelte oxidative Dimerisierung, die Synthese von Benzochinon-Parvitin A, die enantioselektiven Synthese von Cylean-Diarylheptanoiden aus D-Glucose, die Herstellung von β-Amyloid-Plaque-Liganden und die decarbodylierende Cyclopropanierung verwendet. In einer Reaktion mit 4-Methyl-oxetan-2-on erzeugt es 4-Hydroxy-1-phenyl-1-(triphenyl-l5-phosphanyliden)-pentan-2-on.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1449-46-3
Summenformel C25H22BrP
Molekulargewicht (g/mol) 433.33
MDL-Nummer MFCD00031707
InChI-Schlüssel WTEPWWCRWNCUNA-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltriphenylphosphonium bromide, bromo benzyl triphenylphosphorane, benzyltriphenylphosphanium bromide, phenylmethyl triphenylphosphonium bromide, benzyl triphenylphosphonium bromide, benzyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, bromide, acmc-1ch0e, ksc491k3n
PubChem CID 2734970
IUPAC-Name benzyltriphenylphosphanium bromide
SMILES [Br-].C(C1=CC=CC=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material Benzyltriphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 293°C to 298°C
Menge 50 g
UN-Nummer UN3464
Beilstein 3599867
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 433.34
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyltriphenylphosphonium bromide
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyltriphenylphosphonium bromide