Learn More
Benzyltriphenylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480408
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11480408 250 g 250 Gramm
11460408 10 g -
11470408 50 g 50 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11480408
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24567.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1449-46-3 | C25H22BrP | 433.33 g/mol
Benzyltriphenylphosphonium bromide is used as a reactant for stereoselective azidolysis of vinyl epoxides, enantioselective aziridination and Friedel-Crafts cyclization for asymmetric synthesis of dihydrexidine, biomimetic iron(III) mediated oxidative dimerization for synthesis of benzoquinone parvistemin A, enantioselective synthesis of syn-diarylheptanoids from D-glucose, preparation of β-amyloid plaque ligands and decarboxylative cyclopropanation. It react with 4-methyl-oxetan-2-one to produce 4-hydroxy-1-phenyl-1-(triphenyl-l5-phosphanylidene)-pentan-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzyltriphenylphosphoniumbromid wird als Reaktionsmittel für die stereoselektive Azidolyse von Vinylepoxiden, die enantioselektive Azirinidierung und Friedel-Crafts-Acylierung, für die asymmetrische Synthese von Dihydrexidin, die biometrische Eisen(III)-vermittelte oxidative Dimerisierung, die Synthese von Benzochinon-Parvitin A, die enantioselektiven Synthese von Cylean-Diarylheptanoiden aus D-Glucose, die Herstellung von β-Amyloid-Plaque-Liganden und die decarbodylierende Cyclopropanierung verwendet. In einer Reaktion mit 4-Methyl-oxetan-2-on erzeugt es 4-Hydroxy-1-phenyl-1-(triphenyl-l5-phosphanyliden)-pentan-2-on.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1449-46-3
Summenformel C25H22BrP
Molekulargewicht (g/mol) 433.33
MDL-Nummer MFCD00031707
InChI-Schlüssel WTEPWWCRWNCUNA-UHFFFAOYSA-M
Synonym benzyltriphenylphosphonium bromide, bromo benzyl triphenylphosphorane, benzyltriphenylphosphanium bromide, phenylmethyl triphenylphosphonium bromide, benzyl triphenylphosphonium bromide, benzyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, triphenyl phenylmethyl-, bromide, acmc-1ch0e, ksc491k3n
PubChem CID 2734970
IUPAC-Name benzyltriphenylphosphanium bromide
SMILES [Br-].C(C1=CC=CC=C1)[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyltriphenylphosphonium bromide
Schmelzpunkt 293°C to 298°C
Menge 250 g
UN-Nummer UN3464
Beilstein 3599867
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 433.34
Reinheit (%) 98%