Learn More
Beperidium iodide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16465547
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16465547 5 mg
16422808 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16465547 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100152
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Beperidium iodide shows a competitive antagonistic effect against acetylcholine receptor with a pA2 of 7.93.
Beperidium iodide shows a competitive antagonistic effect against acetylcholine receptor with a pA2 of 7.93.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beperidium iodide
CAS 86434-57-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H34IN3O3
Menge 5 mg
Synonym SX 810
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (189.60 mM)
SMILES C[N+]1(CC)CCC(OC(C(C2=NOC3=C2C=CC=C3)N4CCCCCC4)=O)CC1.[I-]
Molekulargewicht (g/mol) 527.44
Formelmasse 527.44
Reinheit (%) 99.79%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-immunoregulation