Learn More
Berbamine dihydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
Berbamine dihydrochloride is an inhibitor of NF-κB activity with remarkable anti-myeloma efficacy.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Berbamine dihydrochloride |
| CAS | 6078-17-7 |
| Farbe | Off-White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C37H42Cl2N2O6 |
| Menge | 500 mg |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (146.70 mM) |
| SMILES | COC1=C(OC2=CC([C@]3([H])CC(C=C4)=CC=C4O5)=C(CCN3C)C=C2OC)C([C@@]6([H])CC7=CC=C(O)C5=C7)=C(CCN6C)C=C1OC.Cl.Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 681.65 |
| Formelmasse | 681.65 |
| Mehr anzeigen |