Learn More
MedChemExpress Berberine chloride
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Molekulargewicht | 371.81 g/mol |
| Versandbedingung | Room temperature |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Cancer-programmed cell death |
| CAS | 633-65-8 |
| Produkttyp | Natural Products |
| Reinheit | 98.0% |
| Löslichkeit | DMSO : 12.5 mg/mL (33.62 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble) |
| Synonym | Natural Yellow 18 chloride |
| Ziel | Topoisomerase∣Autophagy∣Bacterial∣Reactive Oxygen Species∣Antibiotic |
| Mehr anzeigen |