Learn More
Berberrubine Chloride, TRC
Artikelnummer. 30011910
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
2.50 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30011910 5 mg 5 Milligramm
30009914 1 mg 1 Milligramm
30005392 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30011910 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2000955MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15401-69-1
Summenformel C19H16ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 357.79
Synonym 9-Berberoline Chloride, 9-Demethoxy-9-hydroxyberberinium Chloride, Berberrubine Chloride, Beroline Chloride;
IUPAC-Name 17-methoxy-5,7-dioxa-13-azoniapentacyclo[11.8.0.02,10.04,8.015,20]henicosa-1(13),2,4(8),9,14,16,18,20-octaen-16-ol;chloride
SMILES [Cl-].COc1ccc2cc3c4cc5OCOc5cc4CC[n+]3cc2c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Berberrubine Chloride
Menge 5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H15NO4.ClH/c1-22-16-3-2-11-6-15-13-8-18-17(23-10-24-18)7-12(13)4-5-20(15)9-14(11)19(16)21;/h2-3,6-9H,4-5,10H2,1H3;1H
Formelmasse 357.0768