Learn More
Emma Safety Footwear Bergamo Sicherheitsschuhe
Die bequeme, eng anliegende Passform sorgt für ein natürliches, leichtes und luftiges Fußgefühl. Praktisch durchstichsichere, wasserbeständige Obermaterialien. Die Außensohle aus 100 % Nitrilgummi ist abweisend gegenüber Flüssigkeiten, ob schädlich oder unschädlich, und die raffiniert gestalteten Sohlenkonturen sorgen für zusätzlichen Halt auf fast allen Oberflächen.
144.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN ISO 20347-2012 |
---|---|
Verschlusstyp | Schnüre |
Farbe | Schwarz |
Bauweise/Design | Bergamo |
Auskleidungsmaterial | Hydro-Tec Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15998161
|
Emma Safety Footwear
107092-39 |
39 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15908171
|
Emma Safety Footwear
107092-40 |
40 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15918171
|
Emma Safety Footwear
107092-41 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15928171
|
Emma Safety Footwear
107092-42 |
42 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15938171
|
Emma Safety Footwear
107092-44 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15948171
|
Emma Safety Footwear
107092-45 |
45 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15958171
|
Emma Safety Footwear
107092-46 |
46 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15968171
|
Emma Safety Footwear
107092-47 |
47 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15978171
|
Emma Safety Footwear
107092-48 |
48 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Description
- O3 -Arbeitsschuh ohne Stahlkappe mit Sohlenplatte
- Material aus Vollleder
- Wärmebeständige Außensohle aus Nitrilkautschuk
- Metallfrei
- Chromfreies Futter
- ESD-zertifiziert
- Sanitized
Spécification
EN ISO 20347-2012 | |
Schwarz | |
Hydro-Tec Sanitized Silver-Beschichtung und Wellness-Leder |
Schnüre | |
Bergamo | |
Leder |