Learn More
Bergamottin, MedChemExpress
Artikelnummer. 16483946
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 16483946
Marke: Medchem Express HYN2194
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Bergamottin is a potent and competitive CYP1A1 inhibitor with a Ki of 10.703 nM.
Bergamottin is a potent and competitive CYP1A1 inhibitor with a Ki of 10.703 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bergamottin
CAS 7380-40-7
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C21H22O4
Menge 25 mg
Synonym 5-Geranoxypsoralen Bergamotine Bergaptin
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (147.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC2=C(OC/C=C(C)/CC/C=C(C)/C)C3=C(OC=C3)C=C2O1
Molekulargewicht (g/mol) 338.4
Formelmasse 338.4
Reinheit (%) 99.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.