Learn More
Beryllon II, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Beryllon II |
| CAS | 51550-25-5 |
| Summenformel | C20H10N2Na4O15S4 |
| MDL-Nummer | MFCD00046409 |
| Menge | 5 g |
| Synonym | beryllon, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4,5-dihydroxy-3-2-8-hydroxy-3,6-disulfo-1-naphthalenyl diazenyl-, sodium salt 1:4, tetrasodium 4,5-dihydroxy-3-e-2-8-hydroxy-3,6-disulfonatonaphthalen-1-yl diazen-1-yl naphthalene-2,7-disulfonate |
| InChI-Schlüssel | CBWXTVSARCWSMJ-QNKYWQQSSA-J |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC1=CC(=CC2=CC(=CC(N\N=C3/C(=O)C4=C(C=C(C=C4O)S([O-])(=O)=O)C=C3S([O-])(=O)=O)=C12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O |
| IUPAC-Name | tetrasodium 4-hydroxy-5-{2-[(2E)-8-hydroxy-1-oxo-3,6-disulfonato-1,2-dihydronaphthalen-2-ylidene]hydrazin-1-yl}naphthalene-2,7-disulfonate |
| Molekulargewicht (g/mol) | 738.50 |
| Mehr anzeigen |