Learn More
Thermo Scientific Chemicals BES, 99+ %, für Biochemie
Artikelnummer. 10616962 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10616962 100 g Glasflasche 100 Gramm
10082210 25 g Glasflasche 25 Gramm
11985271 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10616962 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 172581000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10191-18-1 | C6H15NO5S | 213,25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10191-18-1
Summenformel C6H15NO5S
Molekulargewicht (g/mol) 213.25
MDL-Nummer MFCD00007533
InChI-Schlüssel AJTVSSFTXWNIRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym N, N-Bis(2-hydroxyethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
PubChem CID 73243
ChEBI CHEBI:39045
SMILES OCCN(CCO)CCS(O)(=O)=O
Spezifikation
Extinktion 0.095 max. (1 M in H2O) at 260nm
Chemischer Name oder Material BES
Schmelzpunkt 152.0°C to 154.0°C
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Beige bis Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich 99+%
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung 0.5 % max. (100°C, 2 hrs)
Strukturformel (HOCH2CH2)2NCH2CH2SO3H
Verpackung Glasflasche
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich.
IUPAC-Name 2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]ethan-1-sulfonsäure
Formelmasse 213.25
Reinheit (%) ≥99%
Güte Biochemie
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– Nur für Forschungszwecke